tert-Butyl-4-brom-2-chlorbenzoat
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBCA-4287-1GEA 114 EUR
COBBCA-4287-1G COBBCA-4287-5G
tert-Butyl-4-brom-2-chlorbenzoat
tert-Butyl-4-brom-2-chlorbenzoat
Formel: C₁₁H₁₂BrClO₂
MDL: MFCD08703428
CAS-Nummer: 929000-18-0