2-Chinolylmethylether
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBPY-1302-5GEA 667 EUR
COBBPY-1302-5G COBBPY-1302-1G
2-Chinolylmethylether
2-Chinolylmethylether
Formel: C₁₀H₉NO
MDL: MFCD01070847
CAS-Nummer: 6931-16-4