6,7-Dichlorchinolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBPY-7236-5GEA
571
EUR
COBBPY-7236-5G
COBBPY-7236-1G
6,7-Dichlorchinolin
6,7-Dichloroquinoline
Formel:
C₉H₅Cl₂N |
MDL:
MFCD09878431 CAS-Nummer: 40635-11-8 |