4-Isobutylbenzoesäure
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0002.03EA
1550
EUR
PROOMM0002.03
4-Isobutylbenzoesäure
4-Isobutylbenzoesäure
Formel:
C₁₁H₁₄O₂ |
MDL:
MFCD00191658 CAS-Nummer: 38861-88-0 EINECS: 000-000-0 |