4-Butylbenzonitril ≥98%
Achtung
A19174.14EA 186.16 EUR
A19174.14 A19174.06
4-Butylbenzonitril ≥98%
4-Butylbenzonitril
Formel: C₁₁H₁₃N
Molecular Weight: 159,23 g/mol
Siedepunkt: 130…132 °C (15 mmHg)
Dichte: 0,924
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052345
CAS-Nummer: 20651-73-4