3-Fluoro-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile 96%
Achtung
H59153.03EA 514.8 EUR
H59153.03
3-Fluoro-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile 96%
3-Fluoro-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile
Formel: C₁₃H₁₅BFNO₂
Molecular Weight: 247,07 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18729920
CAS-Nummer: 624741-47-5