2,4,6-Trimethyl-1,6-heptadien-4-ol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
B20086.03EA
26.7
EUR
B20086.03
B20086.14
B20086.06
2,4,6-Trimethyl-1,6-heptadien-4-ol ≥98%
2,4,6-Trimethyl-1,6-heptadien-4-ol
Formel:
C₁₀H₁₈O Molecular Weight: 154,25 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00026060 CAS-Nummer: 79604-66-3 |