4-Chlor-2,6-difluorbenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL728985-1GEA 71.3 EUR
SIAL728985-1G
4-Chlor-2,6-difluorbenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
4-Chloro-2,6-difluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃ClF₂O
MDL: MFCD03094460
CAS-Nummer: 252004-45-8