6-Chlor-2,3-difluorbenzaldehyd ≥97%
|
Achtung
|
H34287.03EA
28.4
EUR
H34287.03
H34287.06
6-Chlor-2,3-difluorbenzaldehyd ≥97%
6-Chlor-2,3-difluorbenzaldehyd
Formel:
C₇H₃ClF₂O Molecular Weight: 176,55 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07368118 CAS-Nummer: 797791-33-4 |