4-tert-Butoxybenzonitril 96%
Lieferant: ABCR GMBH
|
Achtung
|
ABCRAB180471.0025EA
0
EUR
ABCRAB180471.0025
4-tert-Butoxybenzonitril 96%
4-tert-Butoxybenzonitril
Formel:
C₁₁H₁₃NO Molecular Weight: 175,23 g/mol Siedepunkt: 95 °C (0,8 mmHg) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03425273 CAS-Nummer: 185259-36-3 |