3-Brom-o-anisaldehyd
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBCA-4234-5GEA 521 EUR
COBBCA-4234-5G COBBCA-4234-1G
3-Brom-o-anisaldehyd
3-Brom-o-anisaldehyd
Formel: C₈H₇BrO₂
Molecular Weight: 215,0400 g/mol
MDL: MFCD09834811
CAS-Nummer: 88275-87-0