2-Ethoxythiobenzamid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H33353.03EA 85.8 EUR
H33353.03 H33353.MD
2-Ethoxythiobenzamid ≥97%
2-Ethoxythiobenzamid
Formel: C₉H₁₁NOS
Schmelzpunkt: 113…119 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06090837
CAS-Nummer: 725702-35-2