3,5-Dichlor-4-hydroxybenzonitril ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H50432.03EA 151 EUR
H50432.03 H50432.06
3,5-Dichlor-4-hydroxybenzonitril ≥97%
3,5-Dichlor-4-hydroxybenzonitril
Formel: C₇H₃Cl₂NO
Molecular Weight: 188,01 g/mol
Schmelzpunkt: 143…144 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002177
CAS-Nummer: 1891-95-8
EINECS: 217-572-4
ADR: 6.1,III