3-(Methylthio)-1-hexanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
SIALW343803-100G-KEA 221 EUR
SIALW343803-100G-K SIALW343803-1KG-K
3-(Methylthio)-1-hexanol, Sigma-Aldrich®
3-(Methylthio)-1-hexanol
Formel: C₄H₁₀OS
Molecular Weight: 148,26
MDL: MFCD00010674
CAS-Nummer: 51755-66-9
EINECS: 257-380-8