3-(Methylthio)-1-hexanol ≥99%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

B21786.06EA 26.9 EUR
B21786.06 B21786.22 B21786.14
3-(Methylthio)-1-hexanol ≥99%
3-(Methylthio)-1-hexanol
Formel: C₄H₁₀OS
Molecular Weight: 148,26
Siedepunkt: 61…62 °C (10 mmHg)
Dichte: 0,966
Flammpunkt: 107 °C (226 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010674
CAS-Nummer: 51755-66-9
EINECS: 257-380-8
ADR: 9,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR