6-Brom-4-methylchinolin 96%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H33298.03EA
130
EUR
H33298.03
H33298.MD
6-Brom-4-methylchinolin 96%
6-Bromo-4-methylquinoline
Formel:
C₁₀H₈BrN Molecular Weight: 222,08 g/mol Schmelzpunkt: 94…95 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09258893 CAS-Nummer: 41037-28-9 |