2-(Tribrommethyl)chinolin ≥97%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

B25218.30EA 447 EUR
B25218.30 B25218.09 B25218.18
2-(Tribrommethyl)chinolin ≥97%
2-(Tribromomethyl)quinoline
Formel: C₁₀H₆Br₃N
Schmelzpunkt: 128…131 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006755
CAS-Nummer: 613-53-6
EINECS: 210-347-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR