3-Methyl-N-tert-butylbenzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBCA-4990-5GEA
143
EUR
COBBCA-4990-5G
COBBCA-4990-25G
3-Methyl-N-tert-butylbenzamid
3-Methyl-N-tert-butylbenzamid
Formel:
C₁₂H₁₇NO |
MDL:
MFCD00996285 CAS-Nummer: 42498-33-9 |