4-Ethylbenzamid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
L08339.06EA 63 EUR
L08339.06 L08339.14
4-Ethylbenzamid ≥98%
4-Ethylbenzamid
Formel: C₉H₁₁NO
Molecular Weight: 149,19 g/mol
Schmelzpunkt: 160…166 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00017616
CAS-Nummer: 33695-58-8