3-Fluor-4-pyridinboronsäure Hydrat
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-8435-1GEA 124 EUR
COBBBB-8435-1G COBBBB-8435-5G
3-Fluor-4-pyridinboronsäure Hydrat
3-Fluor-4-pyridinboronsäure Hydrat
Formel: C₅H₅BFNO₂·H₂O
MDL: MFCD03701686
CAS-Nummer: 1029880-18-9