Ethylenglycol-[D2] (98% D), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL343811-1GEA 82.3 EUR
SIAL343811-1G
Ethylenglycol-[D2] (98% D), Sigma-Aldrich®
Ethylenglycol-[D2]
Formel: C₂H₄D₂O₂
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00075277
CAS-Nummer: 2219-52-5