3-Methyl-4-isoxazolcarbonsäure
Lieferant: CHEMPUR
CHMP56-0019.5EA 0 EUR
CHMP56-0019.5 CHMP56-0019.1
3-Methyl-4-isoxazolcarbonsäure
3-Methyl-4-isoxazolecarboxylic acid
Formel: C₅H₅NO₃
Molecular Weight: 127,10 g/mol
MDL: MFCD01318161
CAS-Nummer: 17153-20-7