2-Chlor-4-(trifluormethyl)benzaldehyd ≥97%
|
Achtung
|
H33672.MDEA
54.1
EUR
H33672.MD
H33672.03
2-Chlor-4-(trifluormethyl)benzaldehyd ≥97%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel:
C₈H₄ClF₃O Molecular Weight: 208,56 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04112538 CAS-Nummer: 82096-91-1 |