4-Chlor-1H-indazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL729922-1GEA 94.1 EUR
SIAL729922-1G
4-Chlor-1H-indazol, Sigma-Aldrich®
4-Chloro-1H-indazole
Formel: C₇H₅ClN₂
MDL: MFCD00211065
CAS-Nummer: 13096-96-3