3-Brom-1H-indazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL717525-1GEA 52.4 EUR
SIAL717525-1G
3-Brom-1H-indazol, Sigma-Aldrich®
3-Bromo-1H-indazole
Formel: C₇H₅BrN₂
Molecular Weight: 197,04
MDL: MFCD00159926
CAS-Nummer: 40598-94-5