3-Brom-1H-indazol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H37775.09EA 253 EUR
H37775.09 H37775.03
3-Brom-1H-indazol ≥97%
3-Bromo-1H-indazole
Formel: C₇H₅BrN₂
Molecular Weight: 197,04
Schmelzpunkt: 148…149 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00159926
CAS-Nummer: 40598-94-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III