4-Butylbenzolsulfonamid
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBTL00879.1EA
0
EUR
MAYBTL00879.1
4-Butylbenzolsulfonamid
4-Butylbenzolsulfonamid
Formel:
C₁₀H₁₅NO₂S Molecular Weight: 213,29 |
MDL:
MFCD00465202 CAS-Nummer: 1135-00-8 EINECS: 000-000-0 |