3-Chlor-4-methylbenzonitril ≥97%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

H55833.06EA 93.8 EUR
H55833.06 H55833.14 H55833.03
3-Chlor-4-methylbenzonitril ≥97%
3-Chlor-4-methylbenzonitril
Formel: C₈H₆ClN
Molecular Weight: 151,60
Schmelzpunkt: 45…48 °C
Flammpunkt: 84 °C (183 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001799
CAS-Nummer: 21423-81-4
EINECS: 244-381-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR