Chlorwasserstoff 5->6 M in 2-Propanol, rein
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Chlorwasserstoff
H31519.AEEA
60.8
EUR
H31519.AE
H31519.AP
Chlorwasserstoff 5->6 M in 2-Propanol, rein
Chlorwasserstoff
Formel:
HCl Molecular Weight: 36,46 g/mol Dichte: 0,909 Flammpunkt: 11 °C (52 °F) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00011324 CAS-Nummer: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 ADR: 3,II |