5,6,7,8-Tetrahydrochinoxalin ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
L11204.06EA
56
EUR
L11204.06
L11204.03
5,6,7,8-Tetrahydrochinoxalin ≥99%
5,6,7,8-Tetrahydrochinoxalin
Formel:
C₈H₁₀N₂ Molecular Weight: 134,18 g/mol Siedepunkt: 72…74 °C (4 mmHg) Dichte: 1,061 Flammpunkt: 92 °C (197 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00038078 CAS-Nummer: 34413-35-9 EINECS: 252-002-8 |