4-Ethoxy-3-(trifluormethyl)anilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBAN-1324-5GEA 97.3 EUR
COBBAN-1324-5G COBBAN-1324-1G COBBAN-1324-25G
4-Ethoxy-3-(trifluormethyl)anilin
4-Ethoxy-3-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₉H₁₀F₃NO
Molecular Weight: 205,18 g/mol
MDL: MFCD08056137
CAS-Nummer: 2713-74-8