(3-Ethoxy-2,6-difluorphenyl)essigsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H32859.03EA 181 EUR
H32859.03 H32859.MD
(3-Ethoxy-2,6-difluorphenyl)essigsäure ≥97%
(3-Ethoxy-2,6-difluorphenyl)essigsäure
Formel: C₁₀H₁₀F₂O₃
Molecular Weight: 216,18
Schmelzpunkt: 101…103 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11519374
CAS-Nummer: 1092461-32-9