2,2-Difluor-2-p-tolylessigsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBHC-2557-5GEA
1740
EUR
COBBHC-2557-5G
COBBHC-2557-250M
COBBHC-2557-1G
2,2-Difluor-2-p-tolylessigsäure
2,2-Difluor-2-p-tolylessigsäure
Formel:
C₉H₈F₂O₂ |
MDL:
MFCD11007728 CAS-Nummer: 131323-10-9 |