3-Butoxypropionitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL530913-25GEA
45.2
EUR
SIAL530913-25G
3-Butoxypropionitril, Sigma-Aldrich®
3-Butoxypropionitril
Formel:
C₇H₁₃NO Molecular Weight: 127,19 g/mol |
MDL:
MFCD00045643 CAS-Nummer: 6959-71-3 EINECS: 230-153-0 |