3-Butoxypropionitril
Lieferant: CHEMPUR
CHMPFL13463.POREA 0 EUR
CHMPFL13463.POR
3-Butoxypropionitril
3-Butoxypropionitril
Formel: C₇H₁₃NO
Molecular Weight: 127,19
MDL: MFCD00045643
CAS-Nummer: 6959-71-3
EINECS: 230-153-0