3-Chlor-2-fluor-6-(trifluormethyl)anilin ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H32861.03EA 121 EUR
H32861.03 H32861.MD
3-Chlor-2-fluor-6-(trifluormethyl)anilin ≥97%
3-Chlor-2-fluor-6-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₄ClF₄N
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11519381
CAS-Nummer: 1092461-38-5
ADR: 6.1,III