2,4-Dichlor-5-fluorbenzamid ≥97%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

B24401.03EA 32.9 EUR
B24401.03 B24401.06
2,4-Dichlor-5-fluorbenzamid ≥97%
2,4-Dichlor-5-fluorbenzamid
Formel: C₇H₄Cl₂FNO
Schmelzpunkt: 158…160 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631478
CAS-Nummer: 135748-33-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR