3,4,6-Trichlorpyridazin
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBOR-1776-5GEA
0
EUR
COBBOR-1776-5G
3,4,6-Trichlorpyridazin
3,4,6-Trichloropyridazine
Formel:
C₄HCl₃N₂ Molecular Weight: 183,4231 g/mol |
MDL:
MFCD00834957 CAS-Nummer: 6082-66-2 |