Isochinolin-3-amin
MAYBBTB10019DAEA
0
EUR
MAYBBTB10019DA
MAYBBTB10019CB
Isochinolin-3-amin
Isochinolin-3-amin
Formel:
C₉H₈N₂ Molecular Weight: 144,1700 g/mol |
MDL:
MFCD00102190 CAS-Nummer: 25475-67-6 |