[3-(4-Methoxyphenyl)-5-isoxazolyl]methanol
Lieferant: BIONET RESEARCH (CHEMPUR)
BIOT11L-326S.5EA
0
EUR
BIOT11L-326S.5
BIOT11L-326S.10
BIOT11L-326S.500
BIOT11L-326S.1
[3-(4-Methoxyphenyl)-5-isoxazolyl]methanol
[3-(4-Methoxyphenyl)-5-isoxazolyl]methanol
Formel:
C₁₁H₁₁NO₃ |
MDL:
MFCD04124287 CAS-Nummer: 206055-86-9 |