[5-(4-Fluorphenyl)-3-isoxazolyl]methanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL644641-1GEA
92.1
EUR
SIAL644641-1G
[5-(4-Fluorphenyl)-3-isoxazolyl]methanol, Sigma-Aldrich®
[5-(4-Fluorphenyl)-3-isoxazolyl]methanol
Formel:
C₁₀H₈FNO₂ |
MDL:
MFCD06798098 CAS-Nummer: 640291-97-0 |