3-(4-Bromphenyl)-5-(3-nitrophenyl)-1,2,4-oxadiazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBHC-6589-1GEA
143
EUR
COBBHC-6589-1G
COBBHC-6589-5G
3-(4-Bromphenyl)-5-(3-nitrophenyl)-1,2,4-oxadiazol
3-(4-Bromophenyl)-5-(3-nitrophenyl)-1,2,4-oxadiazole
Formel:
C₁₄H₈BrN₃O₃ |
MDL:
MFCD02921806 CAS-Nummer: 429624-16-8 |