5-Ethyl-3-(4-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBHC-6511-1GEA 135 EUR
COBBHC-6511-1G COBBHC-6511-5G
5-Ethyl-3-(4-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazol
5-Ethyl-3-(4-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazole
Formel: C₁₁H₁₂N₂O
MDL: MFCD09972167
CAS-Nummer: 81386-31-4