3-(Chlormethyl)-5-(4-methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazol
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBSEW02033EAEA
0
EUR
MAYBSEW02033EA
MAYBSEW02033DA
3-(Chlormethyl)-5-(4-methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazol
3-(Chloromethyl)-5-(4-methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazole
Formel:
C₁₀H₉ClN₂O₂ |
MDL:
MFCD00084967 CAS-Nummer: 73217-31-9 |