5-(Dichlormethyl)-3-(4-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBHC-6555-5GEA
291
EUR
COBBHC-6555-5G
COBBHC-6555-1G
5-(Dichlormethyl)-3-(4-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazol
5-(Dichloromethyl)-3-(4-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazole
Formel:
C₁₀H₈Cl₂N₂O |
MDL:
MFCD11855936 CAS-Nummer: 59455-91-3 |
Learn more
![](/m-de.vwr.com/de_DE/images/about_vwr_275x315.jpg)