6-(4-Fluorphenyl)-3-pyridinboronsäurepinakolester 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H27168.MDEA
152
EUR
H27168.MD
6-(4-Fluorphenyl)-3-pyridinboronsäurepinakolester 95%
6-(4-Fluorphenyl)-3-pyridinboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₇H₁₉BFNO₂ Molecular Weight: 299,15 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09037494 CAS-Nummer: 1073354-81-0 |