2-(4-Methoxyphenyl)isonicotinsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBYA-6431-1GEA
630
EUR
COBBYA-6431-1G
2-(4-Methoxyphenyl)isonicotinsäure
2-(4-Methoxyphenyl)isonicotinsäure
Formel:
C₁₃H₁₁NO₃ |
MDL:
MFCD09909443 CAS-Nummer: 935861-30-6 |