2-(Benzylamino)nicotinonitril
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBPY-7982-1GEA 89.5 EUR
COBBPY-7982-1G COBBPY-7982-5G
2-(Benzylamino)nicotinonitril
2-(Benzylamino)nicotinonitril
Formel: C₁₃H₁₁N₃
MDL: MFCD09455270
CAS-Nummer: 50351-72-9