2-Hydroxy-6-methylnicotinonitril ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
B20188.09EA
65.7
EUR
B20188.09
B20188.18
B20188.30
2-Hydroxy-6-methylnicotinonitril ≥98%
2-Hydroxy-6-methylnicotinonitril
Formel:
C₇H₆N₂O Molecular Weight: 134,14 g/mol Schmelzpunkt: ∼ 298 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006013 CAS-Nummer: 4241-27-4 EINECS: 224-202-5 |