6-Chlor-4-(trifluormethyl)-3-pyridinboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-5860-250MEA 432 EUR
COBBBB-5860-250M COBBBB-5860-1G
6-Chlor-4-(trifluormethyl)-3-pyridinboronsäure
6-Chloro-4-(trifluoromethyl)-3-pyridineboronic acid
Formel: C₆H₄BClF₃NO₂
MDL: MFCD12546506
CAS-Nummer: 1217500-87-2